1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazole-4-carboxylic acid 95%
|
|
BLDPBD332241-100MGEA
72
EUR
BLDPBD332241-100MG
BLDPBD332241-250MG
1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazole-4-carboxylic acid 95%
1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazole-4-carboxylic acid
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₁₃H₁₄N₂O₃ MW: 246,262 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09870059 Núm. CAS: 1000576-23-7 |