4-Bromo-5-chloro-2-methylaniline 97%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD33124-100GEA 106 EUR
BLDPBD33124-100G BLDPBD33124-1G BLDPBD33124-25G BLDPBD33124-5G BLDPBD33124-500G
4-Bromo-5-chloro-2-methylaniline 97%
4-Bromo-5-chloro-2-methylaniline
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formula: C₇H₇BrClN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07782182
Núm. CAS: 30273-47-3