10-Undecynoic acid 98%
|
|
BLDPBD33010-100MGEA
24
EUR
BLDPBD33010-100MG
BLDPBD33010-250MG
BLDPBD33010-5G
BLDPBD33010-25G
BLDPBD33010-1G
10-Undecynoic acid 98%
10-Undecynoic acid
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formula:
C₁₁H₁₈O₂ MW: 182,26 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00014389 Núm. CAS: 2777-65-3 |