5-Bromo-2-(dimethylamino)pyridine 97%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD32930-1GEA
10
EUR
BLDPBD32930-1G
BLDPBD32930-25G
BLDPBD32930-5G
BLDPBD32930-10G
BLDPBD32930-250MG
5-Bromo-2-(dimethylamino)pyridine 97%
5-Bromo-2-(dimethylamino)pyridine
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula:
C₇H₉BrN₂ MW: 201,0600 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00099486 Núm. CAS: 26163-07-5 |