2-Amino-3-methylphenylacetic acid 95+%
BLDPBD328986-1GEA
237
EUR
BLDPBD328986-1G
BLDPBD328986-100MG
BLDPBD328986-250MG
2-Amino-3-methylphenylacetic acid 95+%
2-Amino-3-methylphenylacetic acid
Formula:
C₉H₁₁NO₂ MW: 165,189 g/mol |
Número MDL:
MFCD16606085 Núm. CAS: 1334405-57-0 |