4-Fluoro-4'-nitrobenzophenone 98%
|
|
BLDPBD3231-25GEA
306
EUR
BLDPBD3231-25G
BLDPBD3231-5G
BLDPBD3231-1G
4-Fluoro-4'-nitrobenzophenone 98%
4-Fluoro-4'-nitrobenzophenone
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₁₃H₈FNO₃ MW: 245,2059 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00053428 Núm. CAS: 2195-47-3 |