2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)aniline 98%
|
|
BLDPBD320557-100MGEA
25
EUR
BLDPBD320557-100MG
BLDPBD320557-5G
BLDPBD320557-250MG
BLDPBD320557-1G
BLDPBD320557-10G
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)aniline 98%
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)aniline
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₈H₈F₃NO₂ MW: 207,15 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09832305 Núm. CAS: 660848-57-7 |