1-Bromo-4-(isopropylthio)benzene 96%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD315820-100MGEA
15
EUR
BLDPBD315820-100MG
BLDPBD315820-1G
BLDPBD315820-250MG
1-Bromo-4-(isopropylthio)benzene 96%
1-Bromo-4-(isopropylthio)benzene
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₉H₁₁BrS MW: 231,153 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD20484423 Núm. CAS: 70398-89-9 |