Ethyl-5-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate 95%
BLDPBD315793-250MGEA 65 EUR
BLDPBD315793-250MG BLDPBD315793-5G BLDPBD315793-100MG BLDPBD315793-1G
Ethyl-5-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate 95%
Ethyl-5-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula: C₁₀H₉ClN₂O₂
MW: 224,65 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09864797
Núm. CAS: 67625-36-9