4-(3-Fluorophenoxy)piperidine hydrochloride 98%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD315545-1GEA
269
EUR
BLDPBD315545-1G
BLDPBD315545-5G
BLDPBD315545-250MG
BLDPBD315545-100MG
4-(3-Fluorophenoxy)piperidine hydrochloride 98%
4-(3-Fluorophenoxy)piperidine hydrochloride
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula:
C₁₁H₁₅ClFNO MW: 231,6900 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08445760 Núm. CAS: 3202-36-6 |