2-(2,3-Dimethylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 97%
|
|
BLDPBD314532-5GEA
154
EUR
BLDPBD314532-5G
BLDPBD314532-1G
BLDPBD314532-250MG
2-(2,3-Dimethylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 97%
2-(2,3-Dimethylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₁₄H₂₁BO₂ MW: 232,126 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD18383605 Núm. CAS: 1232132-73-8 |