2-(4,4,5,5-Tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-fluoren-9-one 95%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD314070-1GEA
45
EUR
BLDPBD314070-1G
BLDPBD314070-250MG
BLDPBD314070-5G
2-(4,4,5,5-Tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-fluoren-9-one 95%
2-(4,4,5,5-Tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-fluoren-9-one
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formula:
C₁₉H₁₉BO₃ MW: 306,163 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD16294551 Núm. CAS: 1021306-45-5 |