Potassium-4-(hydroxymethyl)phenyltrifluoroborate 98+%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD314033-1GEA 17 EUR
BLDPBD314033-1G BLDPBD314033-0.025 BLDPBD314033-5G BLDPBD314033-25G
Potassium-4-(hydroxymethyl)phenyltrifluoroborate 98+%
Potassium-4-(hydroxymethyl)phenyltrifluoroborate
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula: C₇H₇BF₃KO
MW: 214,04 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08276800
Núm. CAS: 1015082-78-6