1,3-Dibromo-2,5-difluorobenzene 97%
|
|
BLDPBD307232-25GEA
387
EUR
BLDPBD307232-25G
BLDPBD307232-1G
BLDPBD307232-5G
BLDPBD307232-250MG
1,3-Dibromo-2,5-difluorobenzene 97%
1,3-Dibromo-2,5-difluorobenzene
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₆H₂Br₂F₂ MW: 271,8900 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09878120 Núm. CAS: 128259-68-7 |