4-Bromo-5-chloro-2-fluoroaniline 98%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD307118-1GEA
33
EUR
BLDPBD307118-1G
BLDPBD307118-250MG
BLDPBD307118-5G
4-Bromo-5-chloro-2-fluoroaniline 98%
4-Bromo-5-chloro-2-fluoroaniline
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formula:
C₆H₄BrClFN MW: 224,4600 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD09878173 Núm. CAS: 116369-24-5 |