4,4-Dimethyl-3-thiosemicarbazide 98%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD306379-10GEA 244 EUR
BLDPBD306379-10G BLDPBD306379-1G BLDPBD306379-5G
4,4-Dimethyl-3-thiosemicarbazide 98%
4,4-Dimethyl-3-thiosemicarbazide
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Store in freezer, under -20°C
Formula: C₃H₉N₃S
MW: 119,1887 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00041308
Núm. CAS: 6926-58-5