3-Ethylbenzophenone 95%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD305918-5GEA 262 EUR
BLDPBD305918-5G BLDPBD305918-1G BLDPBD305918-250MG
3-Ethylbenzophenone 95%
3-Ethylbenzophenone
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula: C₁₅H₁₄O
MW: 210,2711 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01662328
Núm. CAS: 66067-43-4