3-Chloro-1H-indazole-5-carboxylic acid 95+%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD303212-250MGEA
168
EUR
BLDPBD303212-250MG
BLDPBD303212-1G
BLDPBD303212-100MG
3-Chloro-1H-indazole-5-carboxylic acid 95+%
3-Chloro-1H-indazole-5-carboxylic acid
Formula:
C₈H₅ClN₂O₂ MW: 196,591 g/mol |
Número MDL:
MFCD11499013 Núm. CAS: 1031417-73-8 |