2,5-Difluoro-p-toluic acid 97%
|
|
BLDPBD29991-5GEA
59
EUR
BLDPBD29991-5G
BLDPBD29991-250MG
2,5-Difluoro-p-toluic acid 97%
2,5-Difluoro-p-toluic acid
Storage condition: Sealed in dry, Store in freezer, under -20°C
Formula:
C₈H₆F₂O₂ MW: 172,13 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD08063230 Núm. CAS: 103877-80-1 |