5-Methoxy-1H-indazole 95%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD29923-250MGEA 17 EUR
BLDPBD29923-250MG BLDPBD29923-5G BLDPBD29923-1G
5-Methoxy-1H-indazole 95%
5-Methoxy-1H-indazole
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula: C₈H₈N₂O
MW: 148,1600 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07781657
Núm. CAS: 94444-96-9