1H-Indazole-6-boronic acid 97%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD29812-25GEA
569
EUR
BLDPBD29812-25G
BLDPBD29812-10G
BLDPBD29812-1G
BLDPBD29812-5G
BLDPBD29812-250MG
1H-Indazole-6-boronic acid 97%
1H-Indazole-6-boronic acid
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formula:
C₇H₇BN₂O₂ MW: 161,9500 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD04972419 Núm. CAS: 885068-10-0 |