5-Chloro-2-formylphenylboronic acid 95%
|
|
BLDPBD29783-5GEA
101
EUR
BLDPBD29783-5G
BLDPBD29783-100MG
BLDPBD29783-25G
BLDPBD29783-250MG
BLDPBD29783-1G
5-Chloro-2-formylphenylboronic acid 95%
5-Chloro-2-formylphenylboronic acid
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formula:
C₇H₆BClO₃ MW: 184,3900 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD03425955 Núm. CAS: 870238-36-1 |