5-Amino-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine 98%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD295188-250MGEA
138
EUR
BLDPBD295188-250MG
BLDPBD295188-1G
BLDPBD295188-100MG
5-Amino-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine 98%
5-Amino-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formula:
C₆H₆N₄ MW: 134,139 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD22550615 Núm. CAS: 1206974-46-0 |