Ethyl-2,3,4-trifluorobenzoate 97%
|
|
BLDPBD292247-1GEA
6
EUR
BLDPBD292247-1G
BLDPBD292247-25G
BLDPBD292247-5G
Ethyl-2,3,4-trifluorobenzoate 97%
Ethyl-2,3,4-trifluorobenzoate
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₉H₇F₃O₂ MW: 204,1459 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06204408 Núm. CAS: 351354-50-2 |