Methyl-3-aminoisonicotinate 98%
BLDPBD29036-500GEA 1529 EUR
BLDPBD29036-500G BLDPBD29036-100G BLDPBD29036-25G BLDPBD29036-1G BLDPBD29036-10G BLDPBD29036-5G
Methyl-3-aminoisonicotinate 98%
Methyl-3-aminoisonicotinate
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Formula: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,20 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02082535
Núm. CAS: 55279-30-6