Methyl-3-fluoro-4-iodobenzoate 98%
|
|
BLDPBD287712-250MGEA
23
EUR
BLDPBD287712-250MG
BLDPBD287712-1G
BLDPBD287712-5G
Methyl-3-fluoro-4-iodobenzoate 98%
Methyl-3-fluoro-4-iodobenzoate
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula:
C₈H₆FIO₂ MW: 280,0349 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09800728 Núm. CAS: 1027513-46-7 |