Methyl-1H-indazole-3-carboxylate 98%
BLDPBD28720-500GEA 606 EUR
BLDPBD28720-500G BLDPBD28720-100G BLDPBD28720-10G BLDPBD28720-5G BLDPBD28720-25G BLDPBD28720-1G
Methyl-1H-indazole-3-carboxylate 98%
Methyl-1H-indazole-3-carboxylate
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,1700 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01138133
Núm. CAS: 43120-28-1