(4-Benzylmorpholin-2-yl)methanol 98%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD28669-1GEA
37
EUR
BLDPBD28669-1G
BLDPBD28669-10G
BLDPBD28669-250MG
BLDPBD28669-5G
(4-Benzylmorpholin-2-yl)methanol 98%
(4-Benzylmorpholin-2-yl)methanol
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formula:
C₁₂H₁₇NO₂ MW: 207,269 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD02682009 Núm. CAS: 40987-24-4 |