3-Amino-4-methoxypyridine 98%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD28410-25GEA 416 EUR
BLDPBD28410-25G BLDPBD28410-100MG BLDPBD28410-1G BLDPBD28410-10G BLDPBD28410-250MG BLDPBD28410-5G
3-Amino-4-methoxypyridine 98%
3-Amino-4-methoxypyridine
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Store in freezer, under -20°C
Formula: C₆H₈N₂O
MW: 124,1400 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD07374959
Núm. CAS: 33631-09-3