5-Bromo-2-chloro-3-hydroxypyridine 98%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD28266-10GEA 285 EUR
BLDPBD28266-10G BLDPBD28266-100MG BLDPBD28266-25G BLDPBD28266-100G BLDPBD28266-250MG BLDPBD28266-1G BLDPBD28266-5G
5-Bromo-2-chloro-3-hydroxypyridine 98%
5-Bromo-2-chloro-3-hydroxypyridine
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula: C₅H₃BrClNO
MW: 208,4400 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08688592
Núm. CAS: 286946-77-8