5-Amino-2-bromobenzoic acid 98%
BLDPBD28258-100GEA 224 EUR
BLDPBD28258-100G BLDPBD28258-10G BLDPBD28258-1G BLDPBD28258-25G BLDPBD28258-5G
5-Amino-2-bromobenzoic acid 98%
5-Amino-2-bromobenzoic acid
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formula: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,03 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368968
Núm. CAS: 2840-02-0