2-Amino-4-chloro-5-nitropyridine 96%
BLDPBD28150-250MGEA 11 EUR
BLDPBD28150-0.025G BLDPBD28150-250MG BLDPBD28150-10G BLDPBD28150-1G BLDPBD28150-25G BLDPBD28150-5G
2-Amino-4-chloro-5-nitropyridine 96%
2-Amino-4-chloro-5-nitropyridine
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formula: C₅H₄ClN₃O₂
MW: 173,557 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04973545
Núm. CAS: 24484-96-6