2,6-Bis((S)-4-phenyl-4,5-dihydrooxazol-2-yl)pyridine ≥97%, ee 99%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD27775-10GEA
293
EUR
BLDPBD27775-10G
BLDPBD27775-5G
BLDPBD27775-25G
BLDPBD27775-250MG
BLDPBD27775-1G
2,6-Bis((S)-4-phenyl-4,5-dihydrooxazol-2-yl)pyridine ≥97%, ee 99%
2,6-Bis((S)-4-phenyl-4,5-dihydrooxazol-2-yl)pyridine
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula:
C₂₃H₁₉N₃O₂ MW: 369,42 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01863586 Núm. CAS: 174500-20-0 |