Quinoxaline-5-carboxaldehyde 95%
|
|
BLDPBD27064-1GEA
181
EUR
BLDPBD27064-1G
BLDPBD27064-100MG
BLDPBD27064-5G
BLDPBD27064-250MG
Quinoxaline-5-carboxaldehyde 95%
Quinoxaline-5-carboxaldehyde
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formula:
C₉H₆N₂O MW: 158,157 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00805833 Núm. CAS: 141234-08-4 |