1H-Indazole-5-boronic acid pinacol ester 97%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD26874-250MGEA
29
EUR
BLDPBD26874-250MG
BLDPBD26874-5G
BLDPBD26874-1G
BLDPBD26874-25G
BLDPBD26874-10G
1H-Indazole-5-boronic acid pinacol ester 97%
1H-Indazole-5-boronic acid pinacol ester
Storage condition: Inert atmosphere, Store in freezer, under -20°C
Formula:
C₁₃H₁₇BN₂O₂ MW: 244,0973 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD07367523 Núm. CAS: 862723-42-0 |