Ethyl-1H-indazole-6-carboxylate 98%
BLDPBD26786-1GEA 62 EUR
BLDPBD26786-1G BLDPBD26786-250MG
Ethyl-1H-indazole-6-carboxylate 98%
Ethyl-1H-indazole-6-carboxylate
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₂
MW: 190,2000 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07371613
Núm. CAS: 713-09-7