5-Methoxypyridine-3-boronic acid 95%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD26319-1GEA
47
EUR
BLDPBD26319-1G
BLDPBD26319-25G
BLDPBD26319-5G
5-Methoxypyridine-3-boronic acid 95%
5-Methoxypyridine-3-boronic acid
Formula:
C₆H₈BNO₃ MW: 152,95 g/mol |
Número MDL:
MFCD03425977 Núm. CAS: 850991-69-4 |