2-Amino-4-(2-pyridyl)thiazole 97%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD26041-5GEA
245
EUR
BLDPBD26041-5G
BLDPBD26041-10G
BLDPBD26041-250MG
BLDPBD26041-1G
2-Amino-4-(2-pyridyl)thiazole 97%
2-Amino-4-(2-pyridyl)thiazole
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formula:
C₈H₇N₃S MW: 177,22 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00460417 Núm. CAS: 30235-26-8 |