Octahydro-4H-isoindol-4-one, N-BOC protected 98%
|
|
BLDPBD258911-100MGEA
84
EUR
BLDPBD258911-100MG
BLDPBD258911-250MG
BLDPBD258911-1G
Octahydro-4H-isoindol-4-one, N-BOC protected 98%
Octahydro-4H-isoindol-4-one, N-BOC protected
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula:
C₁₃H₂₁NO₃ MW: 239,311 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD17170012 Núm. CAS: 879687-92-0 |