4-Chloro-N,N-dimethylaniline 97%
|
|
BLDPBD258147-250MGEA
19
EUR
BLDPBD258147-250MG
BLDPBD258147-1G
BLDPBD258147-10G
BLDPBD258147-5G
BLDPBD258147-25G
4-Chloro-N,N-dimethylaniline 97%
4-Chloro-N,N-dimethylaniline
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formula:
C₈H₁₀ClN MW: 155,625 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07780200 Núm. CAS: 698-69-1 |