3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98+%
BLDPBD257987-250MGEA 22 EUR
BLDPBD257987-250MG BLDPBD257987-5G BLDPBD257987-100MG BLDPBD257987-1G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98+%
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formula: C₈H₃BrF₃NO
MW: 266,01 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08458074
Núm. CAS: 914635-52-2