1-Chloro-4-iodo-2,7-naphthyridine 95%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD256958-250MGEA
356
EUR
BLDPBD256958-250MG
BLDPBD256958-100MG
BLDPBD256958-1G
1-Chloro-4-iodo-2,7-naphthyridine 95%
1-Chloro-4-iodo-2,7-naphthyridine
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formula:
C₈H₄ClIN₂ MW: 290,488 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD17015945 Núm. CAS: 1234616-02-4 |