Ethyl-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate 97%
|
|
BLDPBD25288-1GEA
24
EUR
BLDPBD25288-1G
BLDPBD25288-250MG
BLDPBD25288-5G
Ethyl-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate 97%
Ethyl-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₁₁H₁₂N₂O₂ MW: 204,2300 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00139509 Núm. CAS: 2549-19-1 |