2-Iodo-5-trifluoromethylpyridine 98%
|
|
BLDPBD25245-100GEA
542
EUR
BLDPBD25245-100G
BLDPBD25245-5G
BLDPBD25245-25G
BLDPBD25245-250MG
BLDPBD25245-1G
2-Iodo-5-trifluoromethylpyridine 98%
2-Iodo-5-trifluoromethylpyridine
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₆H₃F₃IN MW: 272,99 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08741351 Núm. CAS: 100366-75-4 |