4-Fluoro-o-anisidine hydrochloride 98%
BLDPBD251493-5GEA 133 EUR
BLDPBD251493-5G BLDPBD251493-25G BLDPBD251493-250MG BLDPBD251493-1G
4-Fluoro-o-anisidine hydrochloride 98%
4-Fluoro-o-anisidine hydrochloride
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula: C₇H₉ClFNO
MW: 177,6000 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09800850
Núm. CAS: 178671-97-1