Diethyl (1-ethoxyethylidene)malonate 95%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD244336-100MGEA 23 EUR
BLDPBD244336-100MG BLDPBD244336-5G BLDPBD244336-1G BLDPBD244336-250MG
Diethyl (1-ethoxyethylidene)malonate 95%
Diethyl (1-ethoxyethylidene)malonate
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formula: C₁₁H₁₈O₅
MW: 230,258 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22575006
Núm. CAS: 3044-06-2