2-Aminoimidazole hemisulphate 97%
BLDPBD242742-10GEA 13 EUR
BLDPBD242742-10G BLDPBD242742-5G BLDPBD242742-0.5G BLDPBD242742-1G BLDPBD242742-100G BLDPBD242742-500G BLDPBD242742-25G
2-Aminoimidazole hemisulphate 97%
2-Aminoimidazole hemisulphate
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula: C₆H₁₂N₆O₄S
MW: 264,26 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013162
Núm. CAS: 1450-93-7