4-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole 95%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD241017-5GEA
546
EUR
BLDPBD241017-5G
BLDPBD241017-1G
BLDPBD241017-250MG
BLDPBD241017-100MG
4-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole 95%
4-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Store in freezer, under -20°C
Formula:
C₄H₆N₂O MW: 98,103 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD22414500 Núm. CAS: 78242-20-3 |