4-(Trifluoromethyl)-N,N-dimethylbenzamide 98%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD240094-1GEA
42
EUR
BLDPBD240094-1G
BLDPBD240094-25G
BLDPBD240094-5G
BLDPBD240094-10G
BLDPBD240094-250MG
4-(Trifluoromethyl)-N,N-dimethylbenzamide 98%
4-(Trifluoromethyl)-N,N-dimethylbenzamide
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₁₀H₁₀F₃NO MW: 217,1877 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD16618942 Núm. CAS: 25771-21-5 |