Methyl 5-bromo-2-methoxyisonicotinate 97%
|
|
BLDPBD239032-100MGEA
61
EUR
BLDPBD239032-100MG
Methyl 5-bromo-2-methoxyisonicotinate 97%
Methyl 5-bromo-2-methoxyisonicotinate
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₈H₈BrNO₃ MW: 246,058 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07375112 Núm. CAS: 886365-25-9 |